E7879
β-Estradiol 17-acetate
≥99%
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-acetate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-acetate
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥99%
forma
powder
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
chave InChI
QAHOQNJVHDHYRN-SLHNCBLASA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox