E1631
β-Estradiol 17-valerate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-pentanote
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
β-Estradiol 17-valerate, ≥98%
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
ELISA: suitable
solubilidade
acetone: 25 mg/mL, hazy, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
chave InChI
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in an in-vivo assay, to synchronize the estrus cycle in athymic nude mice, to study the effect of recombinant pigment epithelium-derived factor (rPEDF) on induced ectopic fibroid lesions[2]
- to study the influence of ovarian hormones on type II cGMP-dependent protein kinase (Prkg2) expression in mice[3]
- to induce growth of estrogen-dependent tumor cells in athymic nude mice to establish a breast cancer mouse model[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?