E7131
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
DADLE
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C29H39N5O7.C2H4O2/c1-17(2)13-24(29(40)41)34-28(39)23(15-19-7-5-4-6-8-19)33-25(36)16-31-26(37)18(3)32-27(38)22(30)14-20-9-11-21(35)12-10-20;1-2(3)4/h4-12,17-18,22-24,35H,13-16,30H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,38)(H,33,36)(H,34,39)(H,40,41);1H3,(H,3,4)/t18-,22+,23+,24-;/m1./s1
chave InChI
YRZBXSPTRALQEX-IIKZURRYSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRD1(4985)
mouse ... OPRD1(18386)
rat ... OPRD1(24613)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?