E5888
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid
~10 mg/mL in ethanol, ≥90%
Sinônimo(s):
MEAD acid, cis,cis,cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
forma
liquid
concentração
~10 mg/mL in ethanol
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent