E6013
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid methyl ester
~10 mg/mL in methanol, ≥90%
Sinônimo(s):
Methyl (5Z,8Z,11Z)-5,8,11-eicosatrienoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
forma
liquid
concentração
~10 mg/mL in methanol
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
unsaturated FAs
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11,13-14,16-17H,3-9,12,15,18-20H2,1-2H3/b11-10-,14-13-,17-16-
chave InChI
AESHPAQQBZWZMS-NWFXIAEYSA-N
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C