E4890
trans-9,10-Epoxystearic acid methyl ester
~98% (capillary GC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~98% (capillary GC)
forma
solid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[C@@H]1O[C@H]1CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-8-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-10-13-16-19(20)21-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1
chave InChI
CAMHHLOGFDZBBG-ROUUACIJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3