E3403
EZview™ Red Protein G Affinity Gel
Sinônimo(s):
EZview Affinity Gel, Protein G Affinity Gel
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
classe(s) química(is) do analito
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
capacidade
≥8 mg/mL, gel binding capacity (rabbit IgG)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
- Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
- Higher reproducibility - More consistent yields
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.