E1379
7-Ethoxycoumarin
Sinônimo(s):
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.45% (HPLC)
Formulário
powder
pf
88-90 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
fluorescência
λex 323 nm; λem 386 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?