E137
IRL-1620
powder
Sinônimo(s):
N-Succinyl-[Glu9, Ala11,15]-Endothelin 1 fragment 8-21
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3