E1281
Anti-Ezrin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-80K, Anti-Cytovillin, Anti-p81
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~80 kDa
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-1 μg using RIPA extract of human A431 cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EZR(7430)
mouse ... Ezr(22350)
rat ... Ezr(54319)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunolocalization studies
- immunostaining
- immunofluorescence and immunohistochemistry
- immunoblot
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade