AB3832
Anti-Ezrin (Thr567)/Radixin (Thr564)/Moesin (Thr558) Antibody, phospho-specific
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-EBP50, Anti-NHERF, Anti-NHERF-1, Anti-NHERF1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
monkey, human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr567)
Informações sobre genes
human ... SLC9A3R1(9368)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunohistochemistry (paraffin): 1:50
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cerebral cortex, basal ganglia, hippocampus, hypophysis, and optic nerve
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2