E0287
Carboxylesterase 1 isoform b human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Sinônimo(s):
Carboxylesterase 1 human, carboxylesterase, esterase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥500 units/mg protein
concentração
5 mg/mL
peso
(0.5 ml)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)