E2884
Esterase from porcine liver
ammonium sulfate suspension, ≥150 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase, PLE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine liver
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥150 units/mg protein (biuret)
peso molecular
168 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.