D9641
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride
powder or solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-galactitol, Migalastat
About This Item
Produtos recomendados
product name
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride,
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder or solid
solubilidade
water: soluble 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
chave InChI
ZJIHMALTJRDNQI-OLALXQGDSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3