N7779
Nojirimycin bisulfite
solid, ≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
5-Amino-5-deoxyglucopyranose bisulfite, Nojirimycin 1-sulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nojirimycin bisulfite microbial, solid
fonte biológica
Streptomyces sp.
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1N[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO7S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
PLICPKOWHZITQE-DVKNGEFBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3