D9439
Desmosine chloride
from bovine, 99.5%±0.2%
Sinônimo(s):
DES
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
99.5%±0.2%
forma
lyophilized powder
purificado por
chromatography (and purified by solvent extraction)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].NC(CCCC[n+]1cc(CCC(N)C(O)=O)c(CCCC(N)C(O)=O)c(CCC(N)C(O)=O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C24H39N5O8.ClH/c25-17(21(30)31)5-1-2-11-29-12-14(7-9-19(27)23(34)35)16(4-3-6-18(26)22(32)33)15(13-29)8-10-20(28)24(36)37;/h12-13,17-20H,1-11,25-28H2,(H3-,30,31,32,33,34,35,36,37);1H
chave InChI
FUPMLZCXPJSGPV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3