Documentos Principais
46114
Supelco
Transfluthrin
PESTANAL®, analytical standard
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 744,00
R$ 744,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 744,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12Cl2F4O2
Número CAS:
Peso molecular:
371.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 744,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(F)C=C(F)C(F)=C1COC([C@H]2C(C)(C)[C@@H]2C=C(Cl)Cl)=O
InChI
1S/C15H12Cl2F4O2/c1-15(2)7(3-10(16)17)11(15)14(22)23-5-6-12(20)8(18)4-9(19)13(6)21/h3-4,7,11H,5H2,1-2H3/t7-,11+/m1/s1
chave InChI
DDVNRFNDOPPVQJ-HQJQHLMTSA-N
Descrição geral
Transfluthrin is a contact, pyrethroid ester insecticide, with repellent activity. Its mode of action involves a knock down effect in insect pests such as moths, cockroaches, flies, whitefly and mosquitoes.[1]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Transfluthrin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological[2] and environmental samples[3] using different chromatography techniques.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Phenothrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36193
Phenothrin
Temephos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31526
Temephos
Baythroid® PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33738
Baythroid®
Fenvalerate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45495
Fenvalerate
Cipermetrina PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36128
Cipermetrina
Bifenthrin PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Supelco
34314
Bifenthrin
α-Cypermethrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45806
α-Cypermethrin
Deltamethrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45423
Deltamethrin
Wenwen Deng et al.
Food chemistry, 274, 891-899 (2018-10-31)
A series of new hydrophobic deep eutectic solvents (DESs), which are liquid at room temperature and have high density (>1.4 g mL-1), were synthesized using hexafluoroisopropanol (HFIP) as hydrogen-bond donor and l-carnitine/betaine as hydrogen-bond acceptor. Then these hydrophobic DESs were used as
Simultaneous determination of traces of pyrethroids, organochlorines and other main plant protection agents in agricultural soils by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography
Fernandez-Alvarez M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1188(2), 154-163 (2008)
Shirin Hooshfar et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(19), 1573-1581 (2017-07-15)
Transfluthrin is a relatively non-toxic rapid-acting synthetic pyrethroid insecticide. It is widely used in household and hygiene products. A sensitive and accurate bioanalytical method is required for quantification of its concentration in plasma and its potential target organ, the brain
Ulrich R Bernier et al.
Journal of medical entomology, 53(2), 470-472 (2015-12-08)
Mosquito-borne pathogens affect millions of people worldwide. This work describes a new method to deliver spatial repellents. Functional microdispensers (FMDs) were designed to deliver spatial repellents against mosquitoes. In vivo trials showed that FMDs protect human subjects against mosquitoes by
Quirine A Ten Bosch et al.
Parasites & vectors, 11(1), 365-365 (2018-06-27)
Insecticides used against Aedes aegypti and other disease vectors can elicit a multitude of dose-dependent effects on behavioral and bionomic traits. Estimating the potential epidemiological impact of a product requires thorough understanding of these effects and their interplay at different