D8156
Monoclonal Anti-Digoxin antibody produced in mouse
clone DI-22, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Digoxin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DI-22, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
indirect ELISA: 1:10,000 using digoxin-BSA
indirect ELISA: 1:2,500 using digoxigenin-transferrin
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- flow cytometry
- fluorescence in situ hybridization (FISH)
- DNA hybridization
- in-situ hybridization (ISH)
- immunodetection of the probe and chromosome X