Documentos Principais
D6760
Supelco
Dimethyl yellow
indicator
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)azobenzene, N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)aniline, Butter yellow, Methyl yellow
About This Item
Fórmula linear:
C6H5N=NC6H4N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
225.29
Número do índice de cores:
11020
Beilstein:
746016
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161500
grau
indicator
técnica(s)
titration: suitable
pf
111 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
chave InChI
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)