D6148
Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride
Sinônimo(s):
DTPA anhydride, DTPA dianhydride
About This Item
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2
InChI
1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19)
chave InChI
RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?