D6063
REDTaq® SuperPak™ DNA Polymerase
Taq for routine PCR with inert dye; with 10X buffer & dNTP mix
Sinônimo(s):
DNA polymerase with dNTP, DNA polymerase with loading dye, Taq DNA polymerase
Formulário
liquid
uso
sufficient for 250 reactions
Características
dNTPs included
hotstart: no
concentração
1 unit/μL
técnica(s)
PCR: suitable
cor
red
entrada
purified DNA
adequação
suitable for PCR
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Contains inert dye that enables visual confirmation of enzyme addition and direct loading onto agarose gel without the need for an additional loading dye
- Suitable for nested PCR
- Contains ultrapure 10mM dNTP mix in a separate vial
Informações legais
produto relacionado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Reactions using REDTaq® DNA polymerase are formulated as any PCR mixtures. There are no additional reaction preparation steps or protocol changes required.