D5318
DCP-LA
≥95% (HPLC), oil
Sinônimo(s):
2-[(2-pentylcyclopropyl)methyl]cyclopropaneoctanoic acid, 8-[2-(2-pentyl-cyclopropylmethyl)-cyclopropyl]-octanoic acid, FR 236924
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
cor
clear
solubilidade
DMSO: >2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1CC1CC2CC2CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-7-10-16-13-18(16)15-19-14-17(19)11-8-5-4-6-9-12-20(21)22/h16-19H,2-15H2,1H3,(H,21,22)
chave InChI
CONYTTFKIUJZOF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.