D4500
Dehydroisoandrosterone 3-acetate
Sinônimo(s):
3-β-Acetoxy-5-androsten-17-one, Prasterone acetate
About This Item
Produtos recomendados
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
168-170 °C (lit.)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
NCMZQTLCXHGLOK-ZKHIMWLXSA-N
Aplicação
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3