Documentos Principais
D1750
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
398.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C21H22N2O4S/c1-23(2)19-12-6-11-17-16(19)10-7-13-20(17)28(26,27)22-18(21(24)25)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-13,18,22H,14H2,1-2H3,(H,24,25)/t18-/m0/s1
chave InChI
GPIOGTIFRDHWSB-SFHVURJKSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3