Merck
Pular para
C1997
CYM-5442
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-(5-(3,4-diethoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl amino) ethanol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.557,00
R$ 3.023,45
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 13.974,00
R$ 11.877,90
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H27N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
409.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
R$ 3.023,45
Preço de tabelaR$ 3.557,00Poupe 15%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(cc1OCC)-c2nc(no2)-c3cccc4C(CCc34)NCCO
InChI
1S/C23H27N3O4/c1-3-28-20-11-8-15(14-21(20)29-4-2)23-25-22(26-30-23)18-7-5-6-17-16(18)9-10-19(17)24-12-13-27/h5-8,11,14,19,24,27H,3-4,9-10,12-13H2,1-2H3
InChI key
NUIKTBLZSPQGCP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo through a hydrophobic pocket, separable from the orthosteric site of S1P binding that is headgroup dependent. This is a different site from those involved in the activities of other agonists such as FTY720 and SEW2871.
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SML2384SML0501SML2809
CYM-5442 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C1997
CYM-5442
BAY 87-2243 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2384
BAY 87-2243
SB-590885 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0501
SB-590885
WNK463 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2809
WNK463
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)