D1156
N,N-Dimethylglycine
≥99%, suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
(Dimethylamino)acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
N,N-Dimethylglycine, ≥99%
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
pf
178-182 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3