8.18448
N,N-Dimethylglycine hydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2COOH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
139.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
219-648-2
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 193 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 193 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2