D0939
2′,5′-Dideoxyadenosine 3′-triphosphate tetrasodium salt
>91% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′,5′-Dideoxy-3′-ATP, 2′,5′-Dideoxyadenosine 3′-triphosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>91% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white, powder
solubilidade
H2O: 24 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H16N5O11P3.4Na/c1-5-6(24-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18)2-7(23-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15;;;;/h3-7H,2H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,16,17,18);;;;/q;4*+1/p-4/t5-,6+,7-;;;;/m1..../s1
chave InChI
BKMXLPGGJURCPM-DNGRLYOHSA-J
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3