Documentos Principais
D0634
Sigma-Aldrich
1-Decanol
≥98%
Sinônimo(s):
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9OH
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
Beilstein:
1735221
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
550 °F
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
231 °C (lit.)
pf
5-7 °C (lit.)
densidade
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)