CMC0009
STEADY Electrocompetent Cells
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
STEADY Electrocompetent Cells, for plasmid production using unstable DNA
fonte biológica
Escherichia coli
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Formulário
buffered aqueous solution
modo de crescimento
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
técnica(s)
microbiological culture: suitable
transformação celular
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥1 x 1010 cfu/μg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Clones with inverted repeats or other sequnces prone to recombination are commonly found in retroviral genes, and require cells such as this product to be propagated stably.
Genotype
recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(StrR) xyl-5 λ– leu mtl-1 F– mcrB mrr hsdS20(rB–, mB–)
Características e benefícios
- Clone unstable sequences with reliable results
- Available as chemically competent or electrocompetent cells
- Your choice of two packaging formats
- High efficiency: over 1 × 108 cfu/μg (chem) or 1 × 1010 cfu/μg (electro)
- Excellent value
Componentes
- STEADY electrocompetent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for cloning
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)