Documentos Principais
CLS705811L
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class B
capacity 1 L
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 1.646,00
R$ 1.646,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 1.646,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
R$ 1.646,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
class B
closure type Snap cap
embalagem
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 70581-1L
capacidade
1 L
Descrição geral
These Pyrex VISTA Class B volumetric flasks have capacity tolerances that are twice those specified for Class A volumetric ware. The graduation line is sharp and permanent; large blue clock letters make inscriptions easy to read. Snap-caps are supplied with all sizes.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)