Documentos Principais
CLS5642100
Pyrex® volumetric flasks with PE stopper
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5642
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 671,00
6 EA
R$ 2.892,00
R$ 671,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 671,00
6 EA
R$ 2.892,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 671,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
13
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type Polyethylene stopper
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 5642-100
tol. measuring range
0.08 mL
capacidade
100 mL
Descrição geral
  • Pyrex® volumetric flasks feature machine-blown bodies with sealed heavy-beaded, heavy-tubing necks.
  • The linear high-density polyethylene stoppers are made with a closed bottom to conform to Standard Taper stopper dimensions.
  • A sharp permanent graduation line and large white block letters facilitate accurate volumetric measurements.
Linear HDPE stopper with closed bottom, comforms to ST stopper dimensions. 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)