CLS7016
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped, triple bagged, clean room pack style
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Selecione um tamanho
R$ 774,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 774,00
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.2 mL
subdivision
embalagem
case of 200
bag of 25
fabricante/nome comercial
Corning 7016
faixa de medição
accuracy: 0.2 mL
Comprimento
344 mm
capacidade
25 mL
DI da ponta
0.125 in.
cor
red color-coded stripe
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Color-coding on paper allows easy size identification.
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)