Documentos Principais
CLS4491
Pipetas sorológicas Stripette® Costar® da Corning®, acondicionadas individualmente em papel/plástico
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 1 mL
subdivision
embalagem
bag of 10
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 4491
faixa de medição
accuracy: 1 mL
Comprimento
348 mm
capacidade
100 mL
DI da ponta
0.125 in.
cor
aqua color-coded stripe
Descrição geral
A embalagem de papel e plástico das pipetas sorológicas Corning Costar Stripette permite fácil abertura usando técnicas de perfuração ou descascamento. Ela também é ideal para aplicações de cultura celular estéril e/ou cultura de tecidos, especialmente quando são usadas luvas de látex, porque a embalagem reduz a aderência por estática. Essas pipetas Stripette são pipetas sorológicas estéreis embaladas individualmente e projetadas para criar as condições assépticas ideais para as técnicas assépticas de cultura de células/tecido.
  • A codificação por cores em papel permite a fácil identificação de tamanho.
  • A embalagem de papel e plástico permite visualização completa
  • Linha de ampliação única codificada por cores para facilitar a visualização do menisco.
  • Estéreis, embaladas individualmente e certificadas como apirogênicas e livres de DNase/RNase
  • Exatidão dentro de ± 2% em volume total
  • Números de lote impressos em cada embalagem de pipeta
  • Calibrada para dispensar (TD-EX 20 ºC) seu conteúdo com esgotamento total
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)