Documentos Principais
CLS6624
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (5.0 mL), non-sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 677,00
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 677,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
(5.0 mL)
R$ 677,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6624
volume
(5.0 mL)
Descrição geral
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)