CLS4500
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.5 mL
subdivision
embalagem
case of 100
bag of 25
fabricante/nome comercial
Corning 4500
faixa de medição
accuracy: 0.5 mL
Comprimento
370 mm
capacidade
50 mL
tip I.D.
0.125 in.
cor
purple color-coded stripe
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout