CLS4490
Pipetas sorológicas Stripette® Costar® da Corning®, acondicionadas individualmente em papel/plástico
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
Pipettes, pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.5 mL
subdivision
embalagem
case of 100
bag of 25
fabricante/nome comercial
Corning 4490
faixa de medição
accuracy: 0.5 mL
Comprimento
370 mm
capacidade
50 mL
DI da ponta
0.125 in.
cor
purple color-coded stripe
Categorias relacionadas
Descrição geral
- A codificação por cores em papel permite a fácil identificação de tamanho.
- A embalagem de papel e plástico permite visualização completa
- Linha de ampliação única codificada por cores para facilitar a visualização do menisco.
- Estéreis, embaladas individualmente e certificadas como apirogênicas e livres de DNase/RNase
- Exatidão dentro de ± 2% em volume total
- Números de lote impressos em cada embalagem de pipeta
- Calibrada para dispensar (TD-EX 20 ºC) seu conteúdo com esgotamento total
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)