Documentos Principais
CLS4010
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 1 mL
Sinônimo(s):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 1.176,00
R$ 1.176,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 1.176,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 1.176,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
embalagem
case of 1000
bag of 50
fabricante/nome comercial
Corning 4010
faixa de medição
accuracy: 0.01 mL
Comprimento
278 mm
capacidade
1 mL
DI da ponta
0.065 in.
cor
yellow color-coded stripe
Categorias relacionadas
Descrição geral
Corning Costar Stripette serological pipettes featured in bulk pack for a variety of application needs. These bulk packed serological pipets are ideal for large-scale sterile and nonsterile liquid handling applications, including high-throughput HTS applications.
  • Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Accuracy within ± 2% at full volume
  • Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)