CLS4395
Corning® Costar® HTS Transwell® cell culture plates
tissue-culture treated, sterile, reservoir, pack of 48 ea
Selecione um tamanho
R$ 2.096,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.096,00
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 48 ea
fabricante/nome comercial
Corning 4395
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)