Documentos Principais
CLS3381
Corning® HTS Transwell® 96 well permeable supports
HTS Transwell-96 Permeable Support with 0.4 μm pore, polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 1/cs
Sinônimo(s):
corning transwell, transwell corning
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 889,00
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 889,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Materiais
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
plate format: 96 well
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 3381
volume de trabalho do inserto
0.08 mL
diâmetro da membrana
4.26 mm
espessura da membrana
10.0 μm
tamanho
96 wells
área da superfície
0.14 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
0.235 mL
cor
clear plate
tamanho de poro
0.4 μm pore size
adequação
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
  • Product includes Transwell® unit (1 integral tray with 96 wells), reservoir plate (for cell growth steps), receiver plate (96 wells for growth or assay steps) and 2 sterile lids; 1 set per case
  • 0.4 μm pore size PC (polycarbonate) membrane
  • Membrane is treated for optimal cell attachment
  • Cell growth area is 0.143 cm² which is 20-50% greater than other brands
  • Large apical and basolateral access ports
  • Automation optimized design with multi-channel feeder ports, improved gripping surface and bar coding
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)