Documentos Principais
HS23325A
Arctic Squares® Cryostorage Box
Holds 25 x 2 mL tubes, red polycarbonate, pk of 8
About This Item
Código UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
red polycarbonate
Características
Holds 25 x 2 mL tubes
embalagem
pk of 8
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS23325A
técnica(s)
cryopreservation: suitable
tamanho
76x76x53 mm
Descrição geral
Safely stores vials from -196 to 121C in mechanical freezers as well as liquid nitorgen. Boxes are designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease.
  • forward sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • vend and drainage holes
  • stackable
  • autoclavable
Características e benefícios
  • ideal for small sampling
  • friction fit, slide on lid
Informações legais
Arctic Squares is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)