This product does feature drainage holes/slots in the base of the box. Please see the image below:
R0888
Nalgene® CryoBox™
9 × 9 Array For 1.2 and 2.0 mL vials
Sinônimo(s):
cryovial storage box, freezer storage
Selecione um tamanho
R$ 795,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 795,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
Características
Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5026-0909
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L × A
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
tamanho
133x133x52 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Are there holes in the bottom of the boxes to allow liquid nitrogen to drain if a tank was overfilled ? Thanks !
1 answer