Documentos Principais
CLS431085
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 175 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 1.401,00
R$ 1.401,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 1.401,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
R$ 1.401,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Materiais
U-bottom flask
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular flask
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 431085
volume máximo
250 mL
área da superfície
175 cm2
volume de trabalho
35-52.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Disponível em diversos tamanhos, designs e estilos de tampa para atender às suas necessidades.
  • Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
  • Tratado para adesão ideal de células
  • Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
  • testado 100% quanto à integridade
  • Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)