Documentos Principais
CLS430915
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
Sinônimo(s):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 1.606,00
R$ 1.606,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 1.606,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 1.606,00
Check Cart for Availability
Materiais
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
descrição
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
esterilidade
sterile
Características
self-standing conical bottom
embalagem
pack of 50
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430915
Parâmetros
20000 × g max. RCF
diâmetro da tampa
12.7 mm
capacidade
2.0 mL
tubo D.E.
10.7 mm
cor
natural
conector
cap (screw cap)
Descrição geral
  • 2 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
  • Attached cap with silicone O-ring
  • Withstands a maximum RCF of 20,000xg
  • Sterile
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)