Documentos Principais
Z637424
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 1.5 mL, graduations, up to 1 mL, conical bottom
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 2.503,00
R$ 2.503,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 2.503,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.43
R$ 2.503,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Materiais
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations up to 1 mL
embalagem
pack of 1,000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780712
Parâmetros
-196-121 °C temp. range
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
1.5 mL
diâmetro do tubo
13 mm
Descrição geral
With frosted marking area. Available separately: colored cap inserts (PP) for identification.
Aplicação
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal is suitable for storing gaseous liquid nitrogen.
Características e benefícios
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal has the following features and benefits:
  • The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
  • The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
  • Contains a matte label field.
  • Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
  • Autoclave-friendly
Outras notas
BR780712 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)