Documentos Principais
BR780763
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 1.218,00
R$ 1.218,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 1.218,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
R$ 1.218,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780763
capacidade
2 mL
diâmetro do tubo
13 mm
Descrição geral
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)