Documentos Principais
CLS430172
Corning® culture tubes
15 mL culture tubes, 16 x 125 mm, w/ screw top plug seal cap, polystyrene, TC-treated, sterile, 500/cs
Sinônimo(s):
cell culture tubes, plastic test tubes, plastic test tubes with caps, test tubes
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 4.357,00
R$ 4.357,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 4.357,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.11
R$ 4.357,00
Check Cart for Availability
Materiais
cap (plugseal)
polystyrene
round bottom tube
esterilidade
sterile
Características
cap threaded; plug seal
disposable
Bottom style: round
embalagem
pack of 50
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430172
capacidade
15 mL
diâmetro × C
16 mm × 125 mm
cor
clear
Características e benefícios
  • Corning® cell culture tubes are made of optically clear polystyrene
  • Threaded orange color plug seal cap to prevent leakage
  • Cell culture tubes are treated for optimal cell attachment
  • Tubes are supplied racked in a foam tray
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Recommended till relative centrifugal force (RCF) of 1,400xg
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)