Documentos Principais
CLS9944920
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 24.0 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
tamanho da rosca
18-415
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pack of 250 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Corning 99449-20
D.E. × C
20 mm × 125 mm
capacidade
24.0 mL
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
  • Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
  • Screw-cap tubes are supplied without caps.
Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)