Documentos Principais
T3043
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 10 mL
Sinônimo(s):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.676,00
R$ 1.676,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.676,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 1.676,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Materiais
cap (Sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 50,000 × g
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3138-0010
capacidade nominal
10 mL
Descrição geral
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Embalagem
With sealing cap
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3