Documentos
Z231568
Duroplan petri dishes
O.D. × H 150 mm × 30 mm
Sinônimo(s):
217555303
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Materiais
borosilicate glass
cylindrical
esterilidade
non-sterile
Características
lid
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 217555303
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.E. × A
150 mm × 30 mm
capacidade da placa
~500 mL
diâmetro da placa
150 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences